Przejdź do
MAK515
Zestaw do oznaczania oksalooctanu
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonim(y):
Zestaw do ilościowego oznaczania szczawiooctanu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
cancer; neurological disorders
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Oksalooctan (OAA) jest związkiem pośrednim w cyklu kwasu cytrynowego i uczestniczy w glukoneogenezie. OAA powstaje w wyniku utleniania jabłczanu, deamidacji asparaginianu lub kondensacji CO2 z pirogronianem lub fosfoenolopirogronianem.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania szczawiooctanu w osoczu, surowicy, tkankach i pożywkach hodowlanych.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Oxaloacetate Assay Kit zapewnia prostą, bezpośrednią i gotową do automatyzacji procedurę pomiaru stężenia oksalooctanu. OAA jest przekształcany w pirogronian, który jest następnie utleniany z przekształceniem barwnika w kolorową i fluorescencyjną formę. Intensywność koloru utlenionego barwnika przy 570 nm lub intensywność fluorescencji przy λEx = 530 nm/λEm = 585 nm jest wprost proporcjonalna do stężenia oksalooctanu w próbce.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania: 7 do 400 µM dla testu kolorymetrycznego i 1 do 40 µM dla testu fluorometrycznego.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)