Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352204
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
Alzheimer′s disease; neurological disorders; neurodegenerative disorders
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Dehydrogenaza jabłczanowa (MDH) jest enzymem, który odwracalnie katalizuje utlenianie L-jabłczanu do szczawiooctanu w obecności NAD. W komórkach eukariotycznych występują 2 izoformy: MDH1 i MDH2. MDH1 znajduje się w cytoplazmie i odgrywa kluczową rolę w transporcie jabłczanu do mitochondriów. MDH2 jest enzymem mitochondrialnym, który uczestniczy w cyklu TCA, który odwracalnie przekształca L-jabłczan w szczawiooctan. Wyższa aktywność MDH występuje w niektórych chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania aktywności dehydrogenazy jabłczanowej w próbkach biologicznych (np. osoczu, surowicy, erytrocytach, tkankach i pożywkach hodowlanych).
Biochem/physiol Actions
Zestaw do oznaczania dehydrogenazy jabłczanowej jest nieradioaktywnym, kolorymetrycznym testem MDH opartym na redukcji soli tetrazolowej MTT w reakcji enzymatycznej sprzężonej z NADH do zredukowanej formy MTT, która wykazuje maksimum absorpcji przy 565 nm. Wzrost absorbancji przy 565 nm jest proporcjonalny do aktywności enzymu.
Features and Benefits
- Liniowy zakres wykrywania: 0,5 do 65 U/L
- Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?