Calcium interferes with the assay at concentrations above 2.5 mM. Other magnesium chelators will also interfere with this assay; therefore, EDTA is added to all sample wells to obtain sample blank readings. Additionally, other cations, including manganese, iron, and zinc (all above 200 µM), and nickel (above 600 µM), will interfere with the assay. No interference was observed from copper, even at concentrations up to 5 mM.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; immunological diseases; cardiovascular diseases; musculoskeletal disorders; neurological disorders
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Magnez (Mg) jest jednym z najobficiej występujących i niezbędnych minerałów u ssaków. Magnez bierze udział w ponad 300 reakcjach biochemicznych w organizmie i odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu mięśni i nerwów, rytmie serca, układzie odpornościowym i tworzeniu kości. Niedobór magnezu może prowadzić do nudności, zmęczenia, skurczów mięśni, hipokalcemii i hipokaliemii.
Application
Zestaw nadaje się do oznaczania magnezu w surowicy, moczu, żywności, napojach, wodzie i glebie, a także do badania wpływu leków na metabolizm magnezu.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Magnesium Assay Kit został zaprojektowany do bezpośredniego pomiaru magnezu w próbkach biologicznych bez konieczności ich wstępnej obróbki. Zawarty w zestawie barwnik kalmagitowy tworzy barwny kompleks specyficznie z magnezem. Intensywność koloru, mierzona przy długości fali 500 nm, jest wprost proporcjonalna do stężenia magnezu w próbce. Zoptymalizowana formuła minimalizuje zakłócenia ze strony potencjalnych substancji.
Features and Benefits
- Liniowy zakres wykrywania od 0,1 mg/dl (41 µM) do 3 mg/dl (1,2 mM) Mg2+ .
- Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
- Zoptymalizowana formuła znacznie poprawiła stabilność odczynnika i sygnału.
- Niski poziom zakłóceń w próbkach biologicznych, testy mogą być wykonywane bezpośrednio w próbkach surowicy i moczu.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Ca2+ 등 다른 이온 간섭을 masking 하는 reagent가 포함되어 있나요?