This kit reacts with mammals in general and may be used with samples from rats. The kit is suitable for ascorbic acid determination in biological samples such as serum, plasma, urine, saliva, milk, tissue, and cell culture, as well as for studying the effects of drugs on ascorbic acid metabolism.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
detection method
colorimetric, fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Kwas askorbinowy (enancjomer L powszechnie znany jako witamina C) jest ważnym przeciwutleniaczem występującym w organizmach żywych i stosowanym jako dodatki do żywności i innych procesów przemysłowych. Reagując z reaktywnymi formami tlenu, chroni komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania kwasu askorbinowego w próbkach biologicznych, takich jak surowica, osocze, mocz, ślina, mleko, tkanki i hodowle komórkowe, a także do badania wpływu leków na metabolizm kwasu askorbinowego.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Ascorbic Acid Assay Kit zapewnia prosty, bezpośredni i wysokowydajny test do pomiaru kwasu askorbinowego. W tym teście kwas askorbinowy jest utleniany przez oksydazę askorbinianową, w wyniku czego powstaje H2O2, który reaguje ze specyficznym barwnikiem, tworząc różowy produkt. Intensywność barwy przy 57 0 nm lub intensywność fluorescencji przy λEx = 530 nm/λEm = 585 nm jest wprost proporcjonalna do stężenia kwasu askorbinowego w próbce.
Features and Benefits
- Liniowy zakres wykrywania: 6 do 1000 µM dla testu kolorymetrycznego i 1 do 100 µM dla testu fluorometrycznego.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Can this kit be used to detect Ascorbic acid in rat plasma/serum