Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352204
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
obesity; cardiovascular diseases; cancer
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Alanina, aminokwas nieistotny, jest wykorzystywana w cyklu glukoza-alanina między tkankami a wątrobą. W tkankach, które metabolizują aminokwasy, grupy aminowe są gromadzone jako glutaminian w wyniku transaminacji. Grupa aminowa jest następnie przenoszona przez transaminazę alaninową (ALT) z glutaminianu do pirogronianu, tworząc alaninę i α-ketoglutaran. Wytworzona alanina jest transportowana do wątroby, gdzie zachodzi odwrotna reakcja ALT i pirogronian jest regenerowany. Pirogronian jest przekształcany w glukoneogenezie w glukozę, która może być następnie ponownie wprowadzona do tkanek. Stężenie alaniny może mieć pewien związek z wysokim ciśnieniem krwi, spożyciem energii, poziomem cholesterolu i wskaźnikiem masy ciała.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania poziomu alaniny w osoczu, surowicy, moczu, tkankach i pożywkach hodowlanych, a także do badania wpływu leków na metabolizm alaniny.
Biochem/physiol Actions
W zestawie Alanine Assay Kit alanina jest przekształcana w pirogronian, który można następnie bezpośrednio zmierzyć. Intensywność koloru produktu reakcji przy 570 nm lub intensywność fluorescencji przy λEx = 530 nm/λEm = 585 nm jest wprost proporcjonalna do stężenia alaniny w próbce.
Features and Benefits
- Liniowy zakres wykrywania: 1 do 200 µM alaniny dla testu kolorymetrycznego i 0,4 do 20 µM dla testu fluorometrycznego.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?