Przejdź do
MAK497
Zestaw do oznaczania oksydazy ksantynowej
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352204
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
pharmaceutical
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases; cardiovascular diseases; infectious diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Oksydaza ksantynowa katalizuje utlenianie ksantyny do kwasu moczowego. Ponadto oksydaza ksantynowa może katalizować utlenianie hipoksantyny do ksantyny, działać na niektóre puryny i aldehydy, a w niektórych przypadkach wytwarzać jon ponadtlenkowy. Klinicznie, aktywność oksydazy ksantynowej we krwi może działać jako marker grypy, uszkodzenia wątroby i prawdopodobnie zdrowia układu sercowo-naczyniowego.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania aktywności oksydazy ksantynowej w lizacie komórkowym, surowicy i innych próbkach biologicznych, a także do badania wpływu leków na metabolizm oksydazy ksantynowej.
Biochem/physiol Actions
Zestaw do oznaczania oksydazy ksantynowej wykorzystuje pojedynczy odczynnik roboczy, który łączy reakcję oksydazy ksantynowej i reakcję barwną w jednym etapie. Zmiana intensywności barwy produktu reakcji przy 570 nm lub intensywności fluorescencji przy λEx = 530 nm/λEm = 585 nm jest wprost proporcjonalna do aktywności oksydazy ksantynowej w próbce.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania: 0,03 do 25 U/L oksydazy ksantynowej dla testu kolorymetrycznego i 0,01 do 2,5 U/L dla testu fluorometrycznego.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)