Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Nie można obecnie kupić produktu MAK496. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
application(s)
environmental
pharmaceutical
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
diabetes; renal disease; immunological diseases; gastrointestinal diseases; cancer; hematological disorder; genitourinary disorders
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Cynk jest niezbędnym pierwiastkiem śladowym i odgrywa wiele kluczowych ról w metabolizmie. Jest niezbędny do aktywności ponad 300 enzymów, budowy wielu białek i kontroli ekspresji genetycznej. Status cynku wpływa na podstawowe procesy podziału komórek, wzrostu, różnicowania, rozwoju, wydajności i starzenia się poprzez jego zapotrzebowanie na syntezę i naprawę DNA, RNA i białek. Powszechnymi przyczynami niedoboru cynku są niskie spożycie w diecie i niska biodostępność. Objawy kliniczne niedoboru cynku obejmują zapalenie skóry, niską odporność, biegunkę, słabe gojenie, zahamowanie wzrostu, hipogonadyzm, niewydolność wzrostu płodu, teratologię i aborcję. Obecnie uznaje się, że niedobór cynku jest związany z wieloma chorobami, takimi jak zespół złego wchłaniania, przewlekła choroba wątroby, przewlekła choroba nerek, anemia sierpowata, cukrzyca, nowotwory złośliwe i inne choroby przewlekłe.
Application
Zestaw nadaje się do oznaczania cynku w surowicy, osoczu, moczu, ślinie, ściekach, glebie itp., a także do badania wpływu leków na metabolizm cynku.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Zinc Assay Kit został zaprojektowany do bezpośredniego pomiaru cynku w próbkach biologicznych bez konieczności ich wstępnej obróbki. Metoda wykorzystuje chromogen, który tworzy barwny kompleks specyficznie z cynkiem. Intensywność koloru, mierzona przy 425 nm, jest wprost proporcjonalna do stężenia cynku w próbce.
Features and Benefits
- Liniowy zakres wykrywania od 0,12 µM (0,78 µg/dL) do 10 µM (65 µg/dL) cynku.
- Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
- Zoptymalizowana formuła znacznie poprawiła stabilność odczynnika i sygnału.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?