Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
application(s)
pharmaceutical
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; neurological disorders
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Asparaginian, aminokwas nieistotny, jest prekursorem kilku innych aminokwasów i jest neuroprzekaźnikiem pobudzającym. Asparaginian bierze udział w cyklu mocznikowym i glukoneogenezie.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania asparaginianu w osoczu, surowicy, tkankach i pożywkach hodowlanych, a także do badania wpływu leków na metabolizm asparaginianu.
Biochem/physiol Actions
W zestawie Aspartate Assay Kit asparaginian jest przekształcany w pirogronian, który jest następnie utleniany z konwersją barwnika do postaci barwnej i fluorescencyjnej. Intensywność koloru utlenionego barwnika przy 570 nm lub intensywność fluorescencji przy λEx = 530 nm/λEm = 585 nm jest wprost proporcjonalna do stężenia asparaginianu w próbce.
Features and Benefits
- Liniowy zakres wykrywania: od 2 do 400 µM asparaginianu dla testu kolorymetrycznego i od 1 do 50 µM dla testu fluorometrycznego.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw do oznaczania asparaginianu
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?