Przejdź do
MAK493
Zestaw do oznaczania dehydrogenazy izocytrynianowej (IDH)
sufficient for 100 colorimetric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352204
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
hematological disorder; cancer
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Dehydrogenaza izocytrynianowa (IDH) jest enzymem, który katalizuje interkonwersję izocytrynianu i α-ketoglutaranu. Istnieją trzy izoformy IDH: IDH3 wykorzystuje kofaktor NAD+ i katalizuje trzeci etap cyklu kwasu cytrynowego, podczas gdy IDH1 i IDH2 wykorzystują kofaktor NADP+ i katalizują tę samą reakcję poza cyklem kwasu cytrynowego. Zestaw ten mierzy aktywność izoform IDH1 i IDH2. Mutacje w IDH1 i IDH2 zostały powiązane z różnymi nowotworami mózgu i ostrą białaczką szpikową.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania aktywności IDH w próbkach biologicznych (np. osoczu, surowicy, tkankach i pożywkach hodowlanych).
Biochem/physiol Actions
Isocitrate Dehydrogenase (IDH) Assay Kit to nieradioaktywny, kolorymetryczny test IDH oparty na redukcji soli tetrazolowej MTT w reakcji enzymatycznej sprzężonej z NADPH do zredukowanej formy MTT, która wykazuje maksimum absorpcji przy 565 nm. Wzrost absorbancji przy 565 nm jest wprost proporcjonalny do aktywności enzymu.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania od 0,1 do 100 U/L dla 30-minutowej reakcji.
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Narządy docelowe
Central nervous system
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)