Przejdź do
MAK488
Zestaw do oznaczania fosforanów
sufficient for 500 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do kolorymetrycznego testu fosforanowego
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
agriculture
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
detection method
colorimetric
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Fosforan (Pi) jest jednym z najważniejszych jonów w przyrodzie. Fosforan jest obecny we wszystkich systemach biologicznych. Jest głównym składnikiem minerałów i nawozów, a także składnikiem ścieków przemysłowych. Dlatego dokładne określenie stężenia fosforanów znajduje liczne zastosowania w farmakologii, badaniach biomedycznych, chemii klinicznej, monitorowaniu procesów przemysłowych i monitorowaniu środowiska.
Application
Zestaw jest odpowiedni do ilościowego oznaczania fosforanów w surowicy, moczu, ślinie, pocie, żywności i napojach, wodzie, glebie i nawozach, a także do badania wpływu leków na metabolizm fosforanów.
Biochem/physiol Actions
Zestaw do oznaczania fosforanów jest przeznaczony do pomiaru jonów fosforanowych bezpośrednio w próbkach bez konieczności ich wstępnej obróbki. Ulepszona metoda Malachite Green wykorzystuje zielony barwnik malachitowy i molibdenian, który tworzy stabilny kolorowy kompleks z nieorganicznym fosforanem. Intensywność koloru, mierzona przy długości fali 620 nm, jest wprost proporcjonalna do stężenia fosforanu w próbce. Zoptymalizowana formuła znacznie zmniejsza zakłócenia powodowane przez substancje znajdujące się w surowych próbkach.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania: 0,3 µM (0,0028 mg/dl) do 50 µM (0,47 mg/dl) fosforanu.
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
  • Zoptymalizowana formuła znacznie poprawiła stabilność odczynnika i sygnału.
  • Niski poziom zakłóceń w próbkach biologicznych. Nie wymaga obróbki wstępnej.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw do oznaczania fosforanów
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)