Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
application(s)
pharmaceutical
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
pulmonary disorders; rheumatological diseases; genitourinary disorders; cancer
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
U zdrowych ludzi kwas moczowy jest filtrowany i usuwany z krwi przez nerki, a następnie wydalany z moczem. Ponieważ wiadomo, że kilka chorób nerek wpływa na poziom kwasu moczowego, oznaczanie kwasu moczowego jest ważne i przydatne w ocenie chorób nerek. Na przykład, gdy kwas moczowy jest obecny we krwi na nienormalnie wysokim poziomie, ma tendencję do krystalizacji w stawach ciała, powodując dnę moczanową, bardzo bolesny stan zapalny. Podwyższony poziom kwasu moczowego jest również związany z mocznicą, białaczką i zapaleniem płuc.
Application
Zestaw nadaje się do oznaczania aktywności kwasu moczowego w surowicy, osoczu, moczu i innych próbkach biologicznych, a także do badania wpływu leków na metabolizm kwasu moczowego.
Biochem/physiol Actions
Zestaw do oznaczania kwasu moczowego jest przeznaczony do pomiaru kwasu moczowego bezpośrednio w surowicy bez żadnej obróbki wstępnej. Ulepszona metoda wykorzystuje 2,4,6-tripirydylo-s-triazynę, która tworzy niebiesko zabarwiony kompleks specyficznie z żelazem w obecności kwasu moczowego. Intensywność koloru, mierzona przy 590 nm, jest wprost proporcjonalna do stężenia kwasu moczowego w surowicy. Zoptymalizowana formuła znacznie zmniejsza interferencję substancji w surowych próbkach.
Features and Benefits
- Liniowy zakres wykrywania od 0,22 mg/dl (13 µM) do 30 mg/dl (1785 µM) kwasu moczowego.
- Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw do oznaczania kwasu moczowego
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?