Przejdź do
MAK479
Zestaw testowy NADP/NADPH
sufficient for 100 colorimetric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Nukleotydy pirydynowe odgrywają ważną rolę w metabolizmie i dlatego istnieje ciągłe zainteresowanie monitorowaniem ich stężenia. Ilościowe oznaczanie NADP+ /NADPH ma zastosowanie w badaniach dotyczących transformacji energii i stanu redoks komórek lub tkanek.
Application
Zestaw jest odpowiedni do wykrywania stężeń i proporcji NADP+ /NADPH w ekstraktach komórkowych lub tkankowych.
Biochem/physiol Actions
Zestaw testowy NADP/NADPH opiera się na cyklicznej reakcji dehydrogenazy glukozy, w której powstały NADPH redukuje odczynnik formazanu (MTT). Intensywność koloru zredukowanego produktu, mierzona przy 565 nm, jest proporcjonalna do stężenia NADP+ /NADPH w próbce. Ten test jest wysoce specyficzny dla NADP+ /NADPH i nie jest zakłócany przez NAD+ /NADH.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres detekcji zestawu wynosi od 0,1 µM do 10 µM NADP+ /NADPH.
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
  • Wygodna procedura obejmuje dodanie pojedynczego odczynnika roboczego i odczyt gęstości optycznej w czasie zero i 30 minut w temperaturze pokojowej.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)