Przejdź do
MAK468
Zestaw testowy NAD/NADH
sufficient for 100 colorimetric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2820,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cancer
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Nukleotydy pirydynowe odgrywają ważną rolę w metabolizmie, dlatego istnieje zainteresowanie monitorowaniem ich stężenia w systemach metabolicznych. Ilościowe oznaczanie NAD+/NADH ma zastosowanie w badaniach dotyczących transformacji energii i stanu redoks komórek lub tkanek. Dinukleotyd nikotynamidoadeninowy (NAD) jest kofaktorem enzymatycznym, który odgrywa kluczową rolę w licznych reakcjach redoks. Służąc jako nośnik elektronów, NAD płynnie przechodzi między swoją utlenioną formą (NAD) a zredukowaną formą (NADH). Oprócz zaangażowania w reakcje redoks, NAD odgrywa istotną rolę w reakcjach ADP-rybozylacji i służy jako substrat dla sirtuin.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania stężenia i stosunku NAD+/NADH w ekstraktach komórkowych lub tkankowych.
Biochem/physiol Actions
Zestaw testowy NAD/NADH opiera się na cyklicznej reakcji dehydrogenazy mleczanowej, w której powstały NADH redukuje odczynnik formazanowy (MTT). Intensywność koloru zredukowanego produktu, mierzona przy 565 nm, jest proporcjonalna do stężenia NAD+/NADH w próbce. Ten test jest wysoce specyficzny dla NAD+/NADH z minimalną interferencją (<1%) przez NADP+/NADPH. Test jest wygodną metodą pomiaru NAD, NADH i ich stosunku.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres detekcji zestawu wynosi 0,05 - 10 mikromoli (µM).
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
  • Prosta procedura obejmuje dodanie pojedynczego odczynnika roboczego i odczyt gęstości optycznej w czasie zero i 15 minut w temperaturze pokojowej.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw testowy NAD/NADH
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)