Przejdź do
MAK465
Zestaw do oznaczania glikogenu
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonim(y):
Zestaw do kwantyfikacji glikogenu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2710,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
advanced drug delivery
pharmaceutical
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
diabetes; endocrinological disorders
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Glikogen jest rozgałęzionym polisacharydem jednostek glukozy połączonych wiązaniami α-1,4-glikozydowymi i α-1,6-glikozydowymi. Jest on przechowywany głównie w wątrobie i mięśniach i stanowi rezerwę energetyczną, którą można szybko zmobilizować w celu zaspokojenia nagłego zapotrzebowania na glukozę. Najczęstszym zaburzeniem metabolizmu glikogenu jest cukrzyca, w której glikogen wątrobowy może być nieprawidłowo gromadzony lub wyczerpywany z powodu nieprawidłowych ilości insuliny. Genetyczne choroby magazynowania glikogenu są związane z różnymi wrodzonymi błędami metabolizmu spowodowanymi niedoborami enzymów niezbędnych do syntezy lub rozkładu glikogenu.
Application
Zestaw jest odpowiedni do ilościowego oznaczania glikogenu w próbkach biologicznych, takich jak tkanki i komórki, a także do oceny wpływu leków na metabolizm glikogenu.
Biochem/physiol Actions
Zestaw do oznaczania glikogenu wykorzystuje pojedynczy odczynnik roboczy, który łączy enzymatyczny rozkład glikogenu i wykrywanie glukozy w jednym etapie. Intensywność barwy produktu reakcji przy 570 nm lub intensywność fluorescencji przy λEx = 530 nm/λEm = 585 nm jest wprost proporcjonalna do stężenia glikogenu w próbce.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania: od 2 do 200 µg/ml glikogenu dla testów kolorymetrycznych i od 0,2 do 20 µg/ml dla testów fluorometrycznych.
  • Wygodny test w temperaturze pokojowej. Procedura obejmuje dodanie pojedynczego odczynnika roboczego i zajmuje tylko 30 minut
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw do oznaczania glikogenu
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)