Przejdź do
MAK456
Zestaw do oznaczania β-N-acetyloglukozaminidazy
Sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw aktywności enzymu Beta-NAG, Zestaw do oznaczania aktywności NAG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
input
urine
serum
plasma
cell lysate
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; genitourinary disorders
storage temp.
−20°C
General description
β-N-acetyloglukozaminidaza(NAG) jest enzymem lizosomalnym biorącym udział w różnych procesach biologicznych, takich jak degradacja glikoprotein i glikolipidów, proliferacja komórek i transdukcja sygnału. NAG występuje w wielu tkankach organizmu, ale ze względu na wysoką masę cząsteczkową nie może być filtrowany przez błonę kłębuszkową. Z tego powodu, w przypadku uszkodzenia kanalików lub zmiany kłębuszkowej, aktywność NAG w moczu wzrasta. Podwyższone poziomy NAG w moczu są wczesnym wskaźnikiem uszkodzenia nerek, takiego jak uszkodzenie spowodowane cukrzycą, stanem zapalnym, zespołem nerczycowym, infekcją dróg moczowych i innymi. Różne formy raka są związane ze zwiększonym poziomem NAG w surowicy. Dziedziczone genetycznie zaburzenia magazynowania lipidów, takie jak choroba Tay-Sachsa i Sandhoffa, wynikają z niedoborów tego enzymu.
Application
  • Aktywność przeciwzapalna Protium spruceanum (Benth.) Engler jest związana z immunomodulacją i hamowaniem enzymów...: Badania te wykazały przeciwzapalne działanie Protium spruceanum, podkreślając jego zdolność do modulowania odpowiedzi immunologicznej i hamowania enzymów, w tym beta-N-acetyloglukozaminidazy (Amparo et al., 2019).
  • Badanie toksyczności oksalikumonu A, pochodzącego z morskiego grzyba Penicillium oxalicum, w hodowanych komórkach nabłonka nerek...: W badaniu zbadano cytotoksyczne działanie oksalikumonu A, wykorzystując testy beta-N-acetyloglukozaminidazy do oceny toksyczności dla nerek (Shi et al., 2017).
  • Dysfunkcja kanalików nerkowych mierzona wskaźnikiem aktywności N-acetylo-beta glukozaminidazy/kreatyniny u dzieci otrzymujących leki przeciwpadaczkowe: randomizowane badanie kontrolowane...: W badaniu tym oceniano dysfunkcję kanalików nerkowych u dzieci przyjmujących leki przeciwpadaczkowe przy użyciu wskaźnika aktywności beta-N-acetyloglukozaminidazy/kreatyniny, dostarczając cennych danych na temat bezpieczeństwa stosowania leków (Mazaheri et al., 2011).
  • Oparta na reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym identyfikacja bakterii w próbkach mleka pochodzących z klinicznego zapalenia sutka u bydła bez wzrostu w konwencjonalnych hodowlach: Zastosowanie testów beta-N-acetyloglukozaminidazy w identyfikacji zakażeń bakteryjnych w próbkach mleka pochodzących z przypadków mastitis bydła z ujemnymi wynikami konwencjonalnych hodowli zostało wykazane w tym badaniu (Taponen i wsp., 2009).
Zestaw do oznaczania β-N-acetyloglukozaminidazy może być stosowany w następujących badaniach:
Badania nad cukrzycą
Badania endokrynologiczne
Badania nad chorobami układu moczowo-płciowego
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania aktywności β-N acetyloglukozaminidazy w moczu, surowicy, osoczu, lizacie komórkowym itp.
Biochem/physiol Actions
Zestaw testowy β-N-acetyloglukozaminidazy opiera się na rozszczepieniu p-nitrofenolu z syntetycznego substratu. p-Nitrofenol staje się intensywnie zabarwiony po dodaniu odczynnika zatrzymującego. Wzrost absorbancji przy A405 nm po dodaniu odczynnika zatrzymującego jest wprost proporcjonalny do aktywności enzymu.
Features and Benefits
Zwiększona czułość i dokładność: Wykrywaj poziomy Beta-NAG w zakresie od 0,2 do 50 U/L w 30-minutowej reakcji z zaledwie 20 μL próbki, zapewniając precyzyjne wyniki.
Kompatybilność z systemami o wysokiej wydajności: Łatwe włączenie naszego zestawu do wysokowydajnych systemów obsługi, zapewnia płynne i dokładne przetwarzanie, zwiększając wydajność pracy w laboratorium.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CS0780GRSAMAK318
description
Sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 50 reactions (1 mL), sufficient for 500 reactions (100 μL)
description
Sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
input
urine
serum
plasma
cell lysate
input
-
input
-
input
-
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; genitourinary disorders
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
neurological disorders
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)