Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
input
tissue
serum
plasma
cell lysate
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cancer, diabetes; endocrinological disorders, hepatitis; gastrointestinal diseases
storage temp.
2-8°C
General description
Enzym α-L-fukozydaza (AFU), kodowany przez gen FUCA1 u ludzi, jest odpowiedzialny za rozkład L-fukozy. Genetyczny niedobór tego enzymu prowadzi do fukozydozy, choroby spichrzeniowej nerwowo-trzewnej charakteryzującej się gromadzeniem fukozy. Zmniejszona aktywność fukozydazy w surowicy jest związana z rakiem jajnika, podczas gdy podwyższona aktywność jest związana z takimi stanami, jak cukrzyca, nadczynność tarczycy, marskość wątroby i zapalenie wątroby. Dodatkowo, zwiększoną aktywność AFU zaobserwowano w różnych typach raka, w tym w raku płuc, piersi, żołądka, jajnika, macicy i wątroby.
Application
Zestaw jest odpowiedni do ilościowego oznaczania aktywności α-L-fukozydazy w osoczu, surowicy, tkance, lizacie komórkowym itp.
Zestaw testowy α-L-fukozydazy może być używany do:
- Badania nad fukozydozą
- Badania nad rakiem
- Badania endokrynologiczne
Biochem/physiol Actions
Nieradioaktywny, kolorymetryczny zestaw testowy α-L-fukozydazy opiera się na rozszczepieniu 4-nitrofenolu z syntetycznego substratu. Nitrofenol staje się intensywnie zabarwiony po dodaniu odczynnika zatrzymującego. Wzrost absorbancji przy A405 nm po dodaniu odczynnika zatrzymującego jest wprost proporcjonalny do aktywności enzymu.
Features and Benefits
- Wydajny proces: Poznaj uproszczony proces z naszym zestawem, wymagający tylko jednego odczynnika roboczego i 20-minutowej reakcji testowej, oszczędzając cenny czas i wysiłek w przepływie pracy.
- Rozszerzone możliwości detekcji: Precyzyjne wykrywanie poziomów α-ʟ-fukozydazy w szerokim zakresie, od 1 do 100 U/L, przy użyciu zaledwie 10 μL próbki na 96-dołkowej płytce, co pozwala na kompleksową analizę przy minimalnej objętości próbki.
- Kompatybilność z systemami o wysokiej wydajności: Bezproblemowa integracja naszego zestawu z wysokowydajnymi systemami obsługi, zapewniająca usprawnione operacje i precyzyjne wyniki, zwiększając wydajność pracy w laboratorium.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description Sufficient for 100 colorimetric tests | description Sufficient for 250 colorimetric tests |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| input tissue | input - |
| relevant disease(s) cancer, diabetes; endocrinological disorders, hepatitis; gastrointestinal diseases | relevant disease(s) osteoporosis; gastrointestinal diseases; orthopedic diseases; cancer |
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
signalword
Warning
hcodes
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?