Specific information on the measurement uncertainty of this product is not available; however, during the development of these kits, an error of less than 10% is targeted, with all measurements performed in duplicate. Therefore, a fairly low measurement of uncertainty can generally be expected when running tests. The standard curve is also run with every group of samples to normalize results and obtain more consistent data.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
input
cell culture medium
plasma
serum
urine
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
diabetes; pulmonary disorders; endocrinological disorders; cardiovascular diseases; cancer
storage temp.
−20°C
General description
Mleczan jest wytwarzany przez dehydrogenazę mleczanową (LDH) w warunkach niedotlenienia lub beztlenowych. Monitorowanie poziomu mleczanu jest zatem dobrym wskaźnikiem równowagi między zapotrzebowaniem tkanek na tlen a jego wykorzystaniem i jest przydatne podczas badania fizjologii komórek i zwierząt.
Application
Zestaw L-Lactate Assay Kit może być używany do:
- Badania metabolizmu mleczanu
- Badania metabolizmu tkankowego
- Odkrywanie leków
Zestaw jest odpowiedni do ilościowego oznaczania L-mleczanu ( kwasuL-mlekowego ) i oceny wpływu leków na jego metabolizm w surowicy, osoczu, moczu, pożywkach do hodowli komórkowych i innych próbkach biologicznych.
Biochem/physiol Actions
Zestaw L-Lactate Assay Kit opiera się na katalizowanym przez dehydrogenazę mleczanową utlenianiu mleczanu, w którym powstały NADH redukuje sondę do wysoce fluorescencyjnego produktu. Intensywność fluorescencji tego produktu, mierzona przy λEx = 530 nm/λEm = 585 nm, jest proporcjonalna do stężenia mleczanu w próbce.
Features and Benefits
- Uproszczony proces: Uproszczony proces dzięki dodaniu tylko jednego odczynnika roboczego, zmniejszający złożoność i oszczędzający cenny czas i wysiłek.
- Szerszy zakres detekcji: Dokładne wykrywanie poziomu L-mleczanu w szerokim zakresie, od 1 do 50 μM, przy użyciu zaledwie 50 μL próbki w konfiguracji płytki 96-dołkowej, zapewniając kompleksową analizę przy minimalnym zapotrzebowaniu na próbkę.
- Kompatybilność z wysoką wydajnością: Bezproblemowa integracja naszego zestawu z wysokowydajnymi systemami obsługi, zapewniająca płynną pracę oraz utrzymanie wydajności i dokładności w analizach na dużą skalę.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw do oznaczania
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Could you provide information on the measurement uncertainty?
1 answer-
Helpful?
-
-
The kit contains a probe, but no instructions in the protocol of when/how much to add. Please advise on the probe-adding step?
1 answer-
The protocol indicates that 5 uL of the probe should be added to the working reagent. This is described in Table 2, located on page 3 of the datasheet. Please see the link below to review:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/429/213/mak443pis-ms.pdfHelpful?
-