Przejdź do
MAK439
Zestaw do testu glikolizy
Sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do wykrywania glikolizy komórkowej
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
diabetes; cancer; endocrinological disorders
storage temp.
−20°C
General description
Glikoliza jest jednym z głównych szlaków metabolicznych, przez które przechodzą komórki w celu wytworzenia energii i skutkuje produkcją pirogronianu. Jednym z końcowych produktów tego procesu jest konwersja pirogronianu do L-mleczanu za pośrednictwem dehydrogenazy mleczanowej w procesie fermentacji kwasu mlekowego. Ten mechanizm enzymatyczny pozwala L-mleczanowi służyć jako wskaźnik glikolizy.
Application
Zestaw do testu glikolizy może być używany do:
  • Badania nad rakiem
  • Badania nad cukrzycą
  • Badania nad chorobami układu krążenia
Zestaw jest odpowiedni do bezpośredniego oznaczania L-mleczanu wytwarzanego w procesie glikolizy w próbkach mediów komórkowych oraz do badań przesiewowych inhibitorów glikolizy.
Biochem/physiol Actions
Zestaw do oznaczania glikolizy opiera się na pomiarze produkcji L-mleczanu z glikolizy w komórkach. L-mleczan, który jest wydzielany do pożywki komórkowej, jest oznaczany ilościowo przy użyciu sprzężonej reakcji obejmującej katalizowane przez dehydrogenazę mleczanową utlenianie L-mleczanu, które generuje pirogronian i NADH, który następnie redukuje barwnik formazanowy. Intensywność zredukowanego barwnika, mierzona przy długości fali 565 nm, jest wprost proporcjonalna do stężenia L-mleczanu w próbce, które z kolei jest wprost proporcjonalne do szybkości glikolizy komórek.
Features and Benefits
Szeroki zakres detekcji: Dokładne wykrywanie poziomu L-mleczanu do 10 mM, przy użyciu tylko 5 μL próbki w konfiguracji 96-dołkowej płytki, zapewniając kompleksową analizę przy minimalnym zapotrzebowaniu na próbkę.
Uproszczony proces: Doświadcz usprawnionego procesu z dodatkiem tylko jednego odczynnika roboczego i reakcji w temperaturze pokojowej, zmniejszając złożoność i oszczędzając cenny czas i wysiłek.
Kompatybilność z systemami o wysokiej przepustowości: Łatwe włączenie naszego zestawu do wysokowydajnych systemów obsługi, zapewnia płynne i dokładne przetwarzanie, zwiększając wydajność pracy w laboratorium.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK336MAK309
description
Sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 fluorometric tests
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
relevant disease(s)
diabetes; cancer; endocrinological disorders
relevant disease(s)
neurological disorders; gastrointestinal diseases
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases; cancer; cardiovascular diseases
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Where can I find the kit protocol?
    1 answer
    1. Please see the link below to review the protocol for this kit:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/137/792/mak439pis-ms.pdf
      Product datasheets and protocols are available under the 'More Documents' tab, in the 'Documentation' section above.
      Helpful?
  2. In the MAK439-1KT Glycolysis Assay Kit PANC1 cells in DMEM medium were treated with varying concentrations of 2-deoxy-D-glucose to inhibit glycolysis. please provide details on the number of cells initially seeded and in what volume, as well as the duration for which the PANC1 cells were treated with 2DG before samples were taken for the glycolysis assay?
    1 answer
    1. Each well was seeded with 10,000 cells in 10% FBS DMEM for 18 hours. Subsequently, the media was replaced with 1% FBS DMEM containing up to 1 M 2-Deoxy-D-Glucose. After 24 hours, the cell media was removed for the assay. Typically, each well is seeded with 100 µL of 10,000 cells.