Przejdź do
MAK387
Zestaw do oznaczania aktywności katepsyny B
sufficient for 100 fluorometric tests
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
cardiovascular diseases; cancer
storage temp.
−20°C
General description
W apoptozie mogą pośredniczyć mechanizmy inne niż tradycyjna kaskada rozszczepiania, w której pośredniczy kaspaza. Coraz częściej uznaje się, że alternatywne enzymy proteolityczne, takie jak lizosomalne proteazy katepsyny, mogą inicjować lub propagować sygnały proapoptotyczne. Katepsyny są enzymami lizosomalnymi, które są również wykorzystywane jako czułe markery w różnych badaniach toksykologicznych.
Application
Zestaw jest odpowiedni do wykrywania aktywności katepsyny-B w lizatach komórkowych.
Biochem/physiol Actions
Zestaw do oznaczania aktywności katepsyny-B jest testem opartym na fluorescencji, który wykorzystuje preferowaną sekwencję substratu katepsyny-B RR znakowaną AFC (amino-4-trifluorometylo-kumaryną). Lizaty komórkowe lub inne próbki zawierające katepsynę-B rozszczepiają syntetyczny substrat RR-AFC, uwalniając wolny AFC. Uwolniony AFC można łatwo oznaczyć ilościowo za pomocą czytnika płytek fluorescencyjnych.
Features and Benefits
Zestaw do badania aktywności katepsyny-B:
  • Jest to prosta, jednoetapowa procedura z wynikami w ciągu 1-2 godzin.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)