Przejdź do
MAK370
Zestaw do oznaczania L-argininy (kolorymetryczny)
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do kwantyfikacji L-argininy
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
application(s)
cosmetics
food and beverages
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
storage temp.
−20°C
General description
L-arginina (Arg) jest proteogennym, pół-niezbędnym aminokwasem: zdrowi ludzie mogą syntetyzować L-argininę przy użyciu L-glutaminy jako budulca; jednak wcześniaki nie są w stanie produkować Arg i dodatkowa suplementacja jest wymagana dla prawidłowego wzrostu i rozwoju. Arginina odgrywa kluczową rolę w szlakach biochemicznych, takich jak cykl mocznikowy i biosynteza tlenku azotu. Stężenia argininy i amoniaku są podwyższone u pacjentów z mutacją w genach ARG1. Mutacja ta powoduje obniżenie aktywności arginazy - stan ten znany jest jako argininemia. Arginina jest również reklamowana jako suplement ze względu na jej rolę w syntezie tlenku azotu, który pomaga w procesach rozszerzania naczyń krwionośnych.
Application
Nadaje się do pomiaru L-argininy w próbkach biologicznych (surowica itp.) i napojach (sok pomarańczowy itp.), analizy związku spożycia L-argininy i produkcji tlenku azotu oraz analizy cyklu mocznikowego.
Biochem/physiol Actions
Zestaw do oznaczania L-argininy zapewnia szybką, specyficzną i łatwą metodę pomiaru całkowitego stężenia L-argininy w wielu różnych próbkach. W tym teście enzymatycznym L-arginina jest przekształcana w szereg produktów pośrednich, które następnie reagują z sondą, wytwarzając stabilny sygnał kolorymetryczny przy długości fali A450 nm. Zestaw jest prosty w użyciu, czuły i przystosowany do wysokiej przepustowości i może wykrywać zaledwie 1 nmol / studzienkę L-argininy w próbkach biologicznych.
Features and Benefits
Kompatybilność z wysokowydajnymi systemami obsługi.
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)