Przejdź do
MAK340
Zestaw do izolacji mikrosomów
sufficient for 50 isolation(s)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
usage
sufficient for 50 isolation(s)
storage temp.
−20°C
General description
Mikrosomy są kulistymi strukturami podobnymi do pęcherzyków, utworzonymi z fragmentów błon po homogenizacji i frakcjonowaniu komórek eukariotycznych. Mikrosomalna frakcja subkomórkowa jest przygotowywana przez wirowanie różnicowe i składa się głównie z błon pochodzących z retikulum endoplazmatycznego (ER) i aparatu Golgiego. Mikrosomy izolowane z tkanki wątroby są szeroko stosowane w rozwoju farmaceutycznym, toksykologii i naukach o środowisku do badania metabolizmu leków, zanieczyszczeń organicznych i innych związków ksenobiotycznych przez nadrodzinę enzymów monooksydazy cytochromu P450 (CYP). Preparaty mikrosomalne są niedrogim i wygodnym systemem in vitro do oceny reakcji biotransformacji fazy I, ponieważ zawierają wszystkie izozymy CYP metabolizujące ksenobiotyki i związane z błoną flawoenzymy (takie jak reduktaza NADPH P450 i cytochrom b5) wymagane do funkcjonowania wieloskładnikowego układu enzymatycznego P450.
Application
Nadaje się do izolacji mikrosomów z gruczołów ssaków i tkanek miękkich, takich jak wątroba, śledziona, płuca itp. lub hodowanych eukariotycznych linii komórkowych, takich jak ludzkie komórki raka wątroby HepG2.
Biochem/physiol Actions
Zestaw do izolacji mikrosomów umożliwia przygotowanie aktywnych mikrosomów w około godzinę, bez potrzeby ultrawirowania lub frakcjonowania w gradiencie sacharozy. Zestaw zawiera odczynniki wystarczające do przeprowadzenia 50 procedur izolacji, uzyskując mikrosomy z około 25 gramów tkanki lub hodowanych komórek.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the preferred method for measuring protein for the MAK340 kit (Microsome Isolation assay) when preparing for Western Blot, as the bulletin recommends?
    1 answer
    1. The supplier recommends using a BCA protein assay when following the MAK340 procedure.