Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2150,00 zł
usage
sufficient for 100 tests
application(s)
cosmetics
food and beverages
sample preservation
storage temp.
room temp
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Manufactured by Nacalai Tesque, Inc. | description Manufactured by Nacalai Tesque, Inc. | description sufficient for 40 extractions | description sufficient for 40 extractions |
| usage sufficient for 100 tests | usage sufficient for 50 tests | usage sufficient for 40 extractions | usage sufficient for 40 extractions |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Eyes, Nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
flash_point_f
-14.8 °F
flash_point_c
-26 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?