Informacje o tej pozycji
usage
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
application(s)
cosmetics
food and beverages
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?