Przejdź do
MAC4LDF
MetaPolyzyme, bez DNA
Suitable for Microbiome research, lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 x 1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352204
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
lyophilized powder
feature
DNA free
technique(s)
DNA extraction: suitable
suitability
suitable for microbiology
application(s)
microbiology
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Analiza metagenomiczna analizuje całe DNA, które zostało wyizolowane bezpośrednio z danych pojedynczych próbek (np. próbek środowiskowych, organizmów biologicznych). Metagenomika pozwala na badanie drobnoustrojów występujących w dowolnym środowisku (w tym w środowiskach ekstremalnych), które w przeszłości były trudne do wyizolowania, hodowli i badania. Metagenomika ujawniła istnienie nowych gatunków drobnoustrojów. Zastosowania badań metagenomicznych obejmują analizę danych dotyczących zdrowia publicznego, odkrywanie nowych białek, enzymów i produktów naturalnych, badania środowiskowe i badania rolnicze.
Produkty MetaPolyzyme (MAC4L i MAC4LDF) są oparte na wielolitycznej mieszaninie enzymów opracowanej w celu skutecznej lizy próbek Microbiome z ekstremalnych środowisk. Pierwotnie opracowane przez Scotta Tighe'a do stosowania w badaniach mikrobiomu i wydajności ekstrakcji DNA, produkty zostały ocenione i opracowane w porozumieniu i we współpracy z Association of Biomolecular Resource Facilities (ABRF) Metagenomics and Microbiome Research Group (MMRG; dawniej Metagenomics Research Group, MGRG).1-4 W kilku publikacjach przytoczono zastosowanie MetaPolyzyme.5-7.
Application
Nasi eksperci wykazali, że użycie MetaPolyzyme, DNA free w badaniu drobnoustrojów może zwiększyć końcowe stężenie DNA o około 2 razy i zwiększyć liczbę zidentyfikowanych taksonów. Jest to przydatne w przypadku próbek o niskiej biomasie do lizy komórek bez przyczyniania się do zanieczyszczenia tła DNA. Dowiedz się więcej o eksperymentach i danych, przeglądając nasz artykuł techniczny - MetaPolyzyme, DNA Free Cell Lysis Enzymes for Microbiome Workflows.
Badanie społeczności drobnoustrojów zostało zrewolucjonizowane w ostatnich latach przez powszechne przyjęcie niezależnych od kultury technik analitycznych, takich jak sekwencjonowanie genów 16S rRNA i metagenomika. Ponieważ zanieczyszczenie DNA podczas przygotowywania próbek jest głównym problemem tych metod opartych na sekwencjonowaniu, odczynniki do ekstrakcji DNA wolne od zanieczyszczeń DNA są niezbędne. MetaPolyzyme, DNA free, przechodzi rygorystyczne testy kontroli jakości, aby zapewnić brak wykrywalnych poziomów zanieczyszczającego mikrobiologicznego DNA przy użyciu 35 cykli amplifikacji PCR 16S i 18S rDNA przy użyciu uniwersalnych zestawów starterów.
Zapotrzebowanie na odczynniki wolne od DNA doprowadziło do opracowania MetaPolyzyme, DNA free, który jest niezbędny, gdy istnieje potrzeba zminimalizowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego DNA z odczynników podczas badań mikrobiomu.
Features and Benefits
Wielolityczna mieszanka enzymów zaprojektowana do skutecznej lizy próbek mikrobiomu
Formuła wolna od DNA minimalizuje zanieczyszczenie
Idealny do próbek o niskiej biomasie
Ścisłe testy kontroli jakości zapewniają brak wykrywalnych poziomów zanieczyszczającego DNA drobnoustrojów
Zwiększa końcowe stężenie DNA i liczbę zidentyfikowanych taksonów
Other Notes
The enzymes in MetaPolzyme, DNA free are:
  • Mutanolysin
  • Achromopeptidase
  • Chitinase
  • Lyticase
  • Lysostaphin
  • Lysozyme
All the enzymes are individually tested for absence of contaminating microbial DNA using 16S and 18S PCR amplification
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAC4LD9307MBD0026
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
form
liquid
suitability
suitable for microbiology
suitability
suitable for microbiology
suitability
suitable for PCR
suitability
-
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
agriculture
application(s)
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Dear.., I have received MetaPolyzyme MAC4LDF, DNA free 5 vials. But I am not sure how much is in each vial. I presume it is 0.1 mg. Kind regards, Arno
    1 answer
    1. This product is a mixture of enzymes that is sold on the basis of activity, rather than weight. The exact quantity of the product, in terms of mass, is not specified. The activity of each vial is reported in the lot-specific Certificate of Analysis. The activity is reported for use with bacterial and fungal applications. Please see the link below to review the product datasheet which includes a sample protocol:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/714/418/mac4ldf-pis-mk.pdf
      Please see the link below to access a specific lot or sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/mac4ldf#product-documentation
      Please see the link below to review product MAC4L, a MetaPolyzyme product that is offered in 5 mg quantities:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/mac4l
      Helpful?
  2. What is the enzymatic activity of this product? Is there any preparation instruction available?
    1 answer
    1. The enzymatic activity value will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please see the sample Certificate below: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/MAC4LDF-5X1VL0000161599.pdf Preparation instructions can be referred to from the link provided: Answer Source: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/714/418/mac4ldf-pis-mk.pdf.