Merck
M9029
N-Methoxycarbonylmaleimide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.11
EC Number:
259-792-3
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1450638
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)N1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H5NO4/c1-11-6(10)7-4(8)2-3-5(7)9/h2-3H,1H3
InChI key
LLAZQXZGAVBLRX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)