Merck
M8754
D-Mannose 6-phosphate barium salt hydrate
≥98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11BaO9P · xH2O
Masa cząsteczkowa:
395.45 (anhydrous basis)
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
5201875
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (inorganic)
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤1% (enzymatic), ≤1% total fructose 6-phosphate and glucose 6-phosphate
solvent strength
≤5%
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Ba++].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.Ba.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;1H2/q;+2;/p-2/t2-,3-,4+,5+,6?;;/m1../s1
InChI key
RTAFQWRLJUDBCD-FDRGOYNVSA-L
General description
Mannose is a monosaccharide.
Application
Mannose has been used in a study to assess extraction and radicals scavenging activity of polysaccharides. It has also been used in a study to investigate monocyte recruitment during atherogenesis.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)