Przejdź do
M8690
Methyl pristanate
≥99% (GC), liquid
Synonim(y):
Methyl 2,6,10,14-Tetramethylpentadecanoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H40O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.53
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (GC)
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Biochem/physiol Actions
Methyl branched fatty acid intermediate of pristanic acid, which is involved in peroxisomal disorders.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)