Przejdź do zawartości
M8502
4-Methyl-DL-tryptophan
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.25
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-785-2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
color
off-white to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc2[nH]cc(CC(N)C(O)=O)c12
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-7-3-2-4-10-11(7)8(6-14-10)5-9(13)12(15)16/h2-4,6,9,14H,5,13H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
FPJGLSZLQLNZIW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
4-Methyl-DL-tryptophan is a tryptophan derivative that inhibits ATB0,+-specific glycine uptake.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)