Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.35
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Produkt M6940 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Modafinil, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
USDEA Schedule IV; Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Teva
SMILES string
NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
InChI key
YFGHCGITMMYXAQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC6A3(6531)
rat ... Slc6a3(24898)
Biochem/physiol Actions
Modafinil is a central nervous system vigilance promoting agent, which posseses neuroprotective properties.
Features and Benefits
This compound was developed by Teva. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Modafinil
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?