Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 693,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1290,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2450,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7640,00 zł 6494,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C84H116FeN20O21S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1861.92
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Assay:
≥85% (HPLC)
693,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
Microperoxidase (MP-11) has been used in a study to assess its electrochemistry by cyclic voltammetry with multi-walled carbon nanotubes (MWNTs). It has also been used in a study as a label to investigate electrochemical immunosensing.
Biochem/physiol Actions
The oxidation of methyl phenyl sulfide to methyl phenyl sulfoxide by Microperoxidase-11 was promoted by low concentrations of alcohol but inhibited by high levels in the solvent.
Preparation Note
Prepared by enzymatic degradation of equine heart cytochrome c.
Other Notes
The proposed structure is the heme portion of the cytochrome c molecule with amino acids 11-21 still attached.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥85% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?