Merck
M6390
Supelco
Merocyanine 540
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H32N3NaO6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
569.67
Beilstein:
3585252
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
mp
285 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].CCCCN1C(=O)C(=C\C=C\C=C2/Oc3ccccc3N2CCCS([O-])(=O)=O)\C(=O)N(CCCC)C1=S
InChI
1S/C26H33N3O6S2.Na/c1-3-5-16-28-24(30)20(25(31)29(26(28)36)17-6-4-2)12-7-10-15-23-27(18-11-19-37(32,33)34)21-13-8-9-14-22(21)35-23;/h7-10,12-15H,3-6,11,16-19H2,1-2H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b10-7+,23-15-;
Klucz InChI
OSQUFVVXNRMSHL-LTHRDKTGSA-M
Zastosowanie
Impermeant fluorescent probe for membrane potential and permeability, photoxidation of the membrane-bound dye differentially modifies membrane permeability.