Merck
M6273
2-O-Methylthymidine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.26
UNSPSC Code:
12352204
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)