Merck
M5002
Methyl p-nitrophenyl-2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glucuronate
Synonim(y):
p-Nitrophenyl-2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glucuronic acid methyl ester, Methyl (p-nitrophenyl-2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranoside)uronate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21NO12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
455.37
UNSPSC Code:
12352204
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)