Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1660,00 zł
Nazwa produktu
Milrinone, ≥97% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H9N3O/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8/h2-6H,1H3,(H,15,16)
InChI key
PZRHRDRVRGEVNW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4B(5142), PDE5A(8654), PTPRA(5786)
rat ... Pde3a(50678)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color off-white | color white to beige | color white to beige | color white to light brown |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Milrinone
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?