Przejdź do
M4507
4-Methylumbelliferyl p-trimethylammoniocinnamate chloride
powder
Synonim(y):
MUTMAC
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C22H22NO4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.87
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
assay
≥97% (TLC)
form
powder
solubility
water: pyridine, 1:1: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC1=CC(=O)Oc2cc(OC(=O)\C=C\c3ccc(cc3)[N](C)(C)C)ccc12
InChI
1S/C22H22NO4.ClH/c1-15-13-22(25)27-20-14-18(10-11-19(15)20)26-21(24)12-7-16-5-8-17(9-6-16)23(2,3)4;/h5-14H,1-4H3;1H/b12-7+;
InChI key
KYYHCHQCEWDCBB-RRAJOLSVSA-N
General description
Fluorometric substrate for α-chymotrypsin.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)