Przejdź do
M3529
L-Methionine p-nitroanilide
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.32
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt M3529, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Methionine p-nitroanilide,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to faint yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H15N3O3S/c1-18-7-6-10(12)11(15)13-8-2-4-9(5-3-8)14(16)17/h2-5,10H,6-7,12H2,1H3,(H,13,15)/t10-/m0/s1
InChI key
PLBWRAWSHVJPTL-JTQLQIEISA-N
Biochem/physiol Actions
L-Methionine p-nitroanilide is a hMetAP2 substrate.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)