Merck
M3500
DL-Mandelic acid methyl ester
Informacje o tej pozycji
EC Number:
224-434-7
UNSPSC Code:
12352103
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)