Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 749,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł 1275,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
749,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1ncn([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)c1O
InChI
1S/C9H13N3O6/c10-7(16)4-8(17)12(2-11-4)9-6(15)5(14)3(1-13)18-9/h2-3,5-6,9,13-15,17H,1H2,(H2,10,16)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
HZQDCMWJEBCWBR-UUOKFMHZSA-N
Application
Mizoribine has been used in topical treatment to evaluate its effect on ocular surface damage of dry eye in B6 mice subjected to desiccating stress (DS). It has also been used as an inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) inhibitor to test its in vivo efficacy.
Biochem/physiol Actions
Mizoribine is an imidazole nucleoside possessing strong immunosuppressive properties. It selectively blocks T-cell proliferation response to mitogenic and allo-antigenic stimulation. Mizoribine blocks the movement of T cells from G to S phase. In addition, it significantly decreases the number of B cells at the S, G, and M phases. Mizoribine inhibits de novo synthesis of nucleotides by inhibition of inosine monophosphate dehydrogenase. The resulting nucleotide depletion inhibits DNA synthesis.(3)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?