Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł 926,50 zł |
Informacje o tej pozycji
926,50 zł
Cena katalogowa1090,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
clone
MOPC 104E, monoclonal
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone MOPC 104E, ascites fluid, lyophilized powder | description clone MOPC 104E, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone UPC 10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone TEPC 15, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| clone MOPC 104E, monoclonal | clone MOPC 104E, monoclonal | clone UPC 10, monoclonal | clone TEPC 15, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IgM, Lambda from murine myeloma
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?