Przejdź do
M2137
N-Methyl-DL-aspartic acid
Synonim(y):
(±)-2-(Methylamino)succinic acid, NMA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCOCH2CH(NHCH3)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.13
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1724430
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
SMILES string
CNC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-6-3(5(9)10)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
HOKKHZGPKSLGJE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Methyl-DL-aspartic acid is a derivative of aspartic acid.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)