Merck
M1938
8-Methoxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
Synonim(y):
PTS1, Trisodium 8-methoxypyrene-1,3,6-trisulfonate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H9Na3O10S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
538.41
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
253-260 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].COc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H12O10S3.3Na/c1-27-12-6-13(28(18,19)20)9-4-5-11-15(30(24,25)26)7-14(29(21,22)23)10-3-2-8(12)16(9)17(10)11;;;/h2-7H,1H3,(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
GUGNSJAORJLKGP-UHFFFAOYSA-K
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)