, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722343
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
O-Methyl-L-threonine,
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO3/c1-3(9-2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-,4+/m1/s1
InChI key
FYCWLJLGIAUCCL-DMTCNVIQSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?