Merck
M1505
2′-O-Monobutyryladenosine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17N5NaO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.28
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CCCC(=O)OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1n3cnc4c(N)ncnc34
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)