Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4020,00 zł 3417,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1050,00 zł
Quality Segment
description
Relative stereochemistry, Store with desiccants
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: 19 mg/mL
originator
Cypress Bioscience
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCN(CC)C(=O)[C@@]1(C[C@@H]1CN)c2ccccc2
InChI
1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m1./s1
InChI key
XNCDYJFPRPDERF-PBCQUBLHSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 19 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: >5 mg/mL | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| originator Cypress Bioscience | originator - | originator - | originator - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?