Merck
M1257
2-Mercaptopyridine
Synonim(y):
2-Pyridinethiol, 2-Pyridyl mercaptan
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.16
EC Number:
220-131-9
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
105787
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
127-130 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Sc1ccccn1
InChI
1S/C5H5NS/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
InChI key
WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Mercaptopyridine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)