Przejdź do
M1155
1-(cis-13-Docosenoyl)-rac-glycerol
~99%, powder
Synonim(y):
Monoerucin (C22:1,[cis]-13)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H48O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.65
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
248-812-6
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~99%
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
Packaging
Sealed ampule.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)