Przejdź do zawartości
M0814
R(−)-Me5 hydriodide
solid
Synonim(y):
1-(2,6-Dimethylphenoxy)-3-methyl-2-butanamine hydriodide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H21NO · HI
Masa cząsteczkowa:
335.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
color
white
solubility
H2O: 22 mg/mL
SMILES string
I[H].CC(C)C(N)COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C13H21NO.HI/c1-9(2)12(14)8-15-13-10(3)6-5-7-11(13)4;/h5-7,9,12H,8,14H2,1-4H3;1H
InChI key
AQLAXCGHPBMFIJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SCN2A(6326)
Application
May be used as a sodium channel blocker in sketetal muscle.
Biochem/physiol Actions
Potent sodium channel antagonist.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)