Przejdź do zawartości
M047000
Cyanine 3 Phosphoramidite
Synonim(y):
2-[3-[1,3-Dihydro-1-[3-(4-methoxytriphenylmethoxy)propyl]-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-1-[3-[N,N-diisopropylamino(2-cyanoethoxy)phosphinoxy]propyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C58H70N4O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
918.17
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥90% (31P-NMR), ≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
Storage temp.:
−70°C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Proligo Reagents
Quality Segment
assay
≥90% (31P-NMR), ≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
color
dark red, 0.1M in Acetonitrile
turbidity
clear
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
−70°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyanine 3 Phosphoramidite
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)