Przejdź do
M0450
Minimum Essential Medium Eagle
Alpha Modification, with nucleosides, ʟ-glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
EMEM, MEM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Minimum Essential Medium Eagle, Alpha Modification, With ribonucleosides, L-glutamine, deoxyribonucleosides and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, tested
components
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
phenol red: 0.011 g/L
NaHCO3: 2.2 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media. This is the most enriched variation of the MEM formulation offered. It contains all 21 normal amino acids, some at increased concentrations. In addition, it contains 5 additional vitamins. See formulation for details. Often used in cytogenetic analysis when supplemented with FBS.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M0200M8042M2279
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
components
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
phenol red: 0.011 g/L
NaHCO3: 2.2 g/L
components
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
NaHCO3: 2.2 g/L
components
Hanks’ salts (2% CO2): no
glucose: yes
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
stable glutamine: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
components
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium Eagle
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the concentration of L-glutamine present in this medium?
    1 answer
    1. As mentioned in the 'PROPERTIES' section, the concentration of L-glutamine in this product is 0.292 g/L. Please see the link below to review the full formulation:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/593/733/m0450for.pdf