Przejdź do
M024030
ssH-Linker
configured for ABI
Synonim(y):
9,11-Dioxa-2-aza-10-phosphatridecanoic acid, 10-[bis(1-methylethyl)amino]-13-cyano-, 2-[[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]ethyl este
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
853,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H53N4O5P
Masa cząsteczkowa:
676.83
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
853,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
compatibility
configured for ABI
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(NCCOC(=O)NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C38H53N4O5P/c1-31(2)42(32(3)4)48(47-29-16-25-39)46-28-15-7-6-14-26-40-37(43)45-30-27-41-38(33-17-10-8-11-18-33,34-19-12-9-13-20-34)35-21-23-36(44-5)24-22-35/h8-13,17-24,31-32,41H,6-7,14-16,26-30H2,1-5H3,(H,40,43)
InChI key
VTFLXOVDKJUHER-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
This product is covered under US Patent Number 7,491,857
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ssH-Linker
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)